Print…
Benzyl salicylate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL84260-100MLEA 44.7 EUR
SIAL84260-100ML SIAL84260-500ML
Benzyl salicylate, Sigma-Aldrich®
Benzyl salicylate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228,25 g/mol
Ponto de ebulição: 208 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 23,9 °C
Densidade: 1,1755 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00020034
Número CAS: 118-58-1
EINECS: 204-262-9
Merck Index: 13,01146