Print…
Benzoato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W213810-100G-K W213810-1KG-K
SIALW213810-100G-KEA 143 EUR
SIALW213810-100G-K SIALW213810-1KG-K
Benzoato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Benzoato de benzilo
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17…20 °C
Densidade: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003075
Número CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129