Print…
Benzoato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid benzyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B9550-1L B9550-250ML B9550-500ML
SIALB9550-1LEA 245 EUR
SIALB9550-1L SIALB9550-250ML SIALB9550-500ML
Benzoato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Benzoato de benzilo
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Peso Molecular: 212.25 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 17…20 °C
Densidade: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 158 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003075
Número CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129