Print…
Benzoato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid benzyl ester
B6630-1L B6630-250ML B6630-500ML
SIALB6630-1LEA 151 EUR
SIALB6630-1L SIALB6630-250ML SIALB6630-500ML
Benzoato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Benzoato de benzilo
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Peso Molecular: 212.25 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 17…20 °C
Densidade: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 158 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003075
Número CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01129