Print…
4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
A13956.09 A13956.18
A13956.09EA 52.3 EUR
A13956.09 A13956.18
4-Biphenylcarbonyl chloride ≥98%
4-Biphenylcarbonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 14002-51-8 Molecular Formula: C13H9ClO Formula Weight: 216.67 Melting Point: 110-115° Boiling Point: 160°/2mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000692
Fórmula: C₁₃H₉ClO
Ponto de ebulição: 160 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 110…115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000692
Número CAS: 14002-51-8
EINECS: 237-804-8
UN: 3261
ADR: 8,II