4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
171250100
171250500
ACRO171250100EA
49.3
EUR
ACRO171250100
ACRO171250500
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
Fórmula:
C₁₃H₉ClO Ponto de ebulição: 195…200 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 110…114 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00000692 Número CAS: 14002-51-8 EINECS: 237-804-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex Cl) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...