Print…
4-Fenilbenzaldeído, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B34680-100G B34680-25G B34680-5G
SIALB34680-100GEA 319 EUR
SIALB34680-100G SIALB34680-25G SIALB34680-5G
4-Fenilbenzaldeído, Sigma-Aldrich®
4-Fenilbenzaldeído
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006947
Número CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3