5-tert-Butyl-m-xylene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19220.22
A19220.36
A19220.22EA
34.1
EUR
A19220.22
A19220.36
5-tert-Butyl-m-xylene ≥98%
5-tert-Butyl-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Fórmula:
C₁₂H₁₈ Ponto de ebulição: 207…209 °C Ponto de Fusão: –22 °C Densidade: 0,86 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008832 Número CAS: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |