Print…
Mesitileno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,3,5-Trimetilbenzeno
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M7200-100ML M7200-10L M7200-500ML M7200-5ML M7200-2.5L
SIALM7200-100MLEA 20.5 EUR
SIALM7200-100ML SIALM7200-10L SIALM7200-500ML SIALM7200-5ML SIALM7200-2.5L
Mesitileno, Sigma-Aldrich®
Mesitileno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 165 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –45 °C
Densidade: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008538
Número CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934