Print…
1,2,4-Trimetilbenzeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Pseudocumene
T73601-25ML T73601-2L T73601-500ML
SIALT73601-25MLEA 51.8 EUR
SIALT73601-25ML SIALT73601-2L SIALT73601-500ML
1,2,4-Trimetilbenzeno, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimetilbenzeno
Fórmula: C₉H₁₂
Ponto de ebulição: 169 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –44 °C
Densidade: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008527
Número CAS: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08100