2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
119490-100G
119490-25G
SIAL119490-100GEA
260
EUR
SIAL119490-100G
SIAL119490-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula:
C₁₅H₂₃ClO₂S Ponto de Fusão: 93…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007433 Número CAS: 6553-96-4 EINECS: 229-479-6 UN: 3261 ADR: 8,II |