2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
A11458.14
A11458.22
A11458.36
A11458.14EA
63.6
EUR
A11458.14
A11458.22
A11458.36
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 6553-96-4
Molecular Formula: C15H23ClO2S
Formula Weight: 302.87
Melting Point: 94-97°
Beilstein Reference: 1218575
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007433
Fórmula:
C₁₅H₂₃ClO₂S Ponto de Fusão: 94…97 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007433 Número CAS: 6553-96-4 EINECS: 229-479-6 UN: 3261 ADR: 8,II |