Print…
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
152790250 152791000
ACRO152790250EA 51.6 EUR
ACRO152790250 ACRO152791000
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₅H₂₃ClO₂S
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007433
Número CAS: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38 °C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)