Print…
2-Mesitylenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M7707-100G M7707-25G M7707-5G
SIALM7707-100GEA 298 EUR
SIALM7707-100G SIALM7707-25G SIALM7707-5G
2-Mesitylenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso Molecular: 218.7 g/mol
Ponto de ebulição: 150 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 53…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007434
Número CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8 II