Print…
2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 45.2 EUR
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₁₁ClO₂S
Ponto de ebulição: 150 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00007434
Número CAS: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)