Print…
2,3,5-Trimetilhidroquinona 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
140151000 140155000
ACRO140151000EA 38.2 EUR
ACRO140151000 ACRO140155000
2,3,5-Trimetilhidroquinona 97%
2,3,5-Trimetilhidroquinona
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 169…174 °C
Ponto de Inflamação: 191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002346
Número CAS: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %