Print…
2,3,5-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALT78603-5GEA 47.5 EUR
SIALT78603-5G SIALT78603-100G
2,3,5-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylphenol
Fórmula: C₉H₁₂O
Peso Molecular: 136,19 g/mol
Ponto de ebulição: 230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002228
Número CAS: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III