3,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(3,5-Dimethylphenyl)methanol, 5-(Hydroxymethyl)-m-xylene, 3,5-Dimethylbenzylalcohol
L14726.03
L14726.06
L14726.14
L14726.03EA
38.2
EUR
L14726.03
L14726.06
L14726.14
3,5-Dimethylbenzyl alcohol ≥99%
3,5-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 99%
CAS No.: 27129-87-9
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 218-221°
Beilstein Reference: 2077285
MDL No.: MFCD00004648
Fórmula:
C₉H₁₂O Ponto de ebulição: 218…221 °C Ponto de Inflamação: 106 °C (222 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004648 Número CAS: 27129-87-9 EINECS: 248-241-2 |