Print…
3,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)-o-xylene, (3,4-Dimethylphenyl)methanol
B24926.06 B24926.14
B24926.06EA 118 EUR
B24926.06 B24926.14
3,4-Dimethylbenzyl alcohol ≥97%
3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 6966-10-5 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Melting Point: 62-65° Boiling Point: 218-221° MDL No.: MFCD00004647
Fórmula: C₉H₁₂O
Peso Molecular: 136.19 g/mol
Ponto de ebulição: 218…221 °C
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004647
Número CAS: 6966-10-5
EINECS: 230-175-0