Print…
2,4,6-Tri-terc-butilanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
223050-1G 223050-5G
SIAL223050-1GEA 94.3 EUR
SIAL223050-1G SIAL223050-5G
2,4,6-Tri-terc-butilanilina, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-terc-butilanilina
Fórmula: C₁₈H₃₁N
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 145 °C
Densidade: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
Número MDL : MFCD00011645
Número CAS: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III