Print…
2,5-Dimethylbenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2,5-Dimethylphenyl)methanamine
350860010 350860050
ACRO350860010EA 13.2 EUR
ACRO350860010 ACRO350860050
2,5-Dimethylbenzylamine 98%
2,5-Dimethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Número MDL : MFCD00039780
Número CAS: 93-48-1
EINECS: 202-250-8
UN: 2735
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %