Print…
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
365530010 365530050
ACRO365530010EA 48.2 EUR
ACRO365530010 ACRO365530050
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
2,4-Dimethylbenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 218 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025575
Número CAS: 94-98-4
EINECS: 202-380-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %