3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
A19290.03
A19290.06
A19290.14
A19290.03EA
15.1
EUR
A19290.03
A19290.06
A19290.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 32707-89-4
Molecular Formula: C9H6F6O
Formula Weight: 244.15
Flash Point: 97°(206°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 40°/0.5mm
Beilstein Reference: 2055358
MDL No.: MFCD00009907
Fórmula:
C₉H₆F₆O Peso Molecular: 244.14 g/mol Ponto de ebulição: 40 °C (0.5 mmHg) Ponto de Fusão: 52…56 °C Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009907 Número CAS: 32707-89-4 EINECS: 251-168-9 |