Print…
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
682519-1G 682519-5G
SIAL682519-1GEA 132 EUR
SIAL682519-1G SIAL682519-5G
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO
Peso Molecular: 182.65 g/mol
Ponto de ebulição: 48 °C (0.05 mmHg)
Densidade: 1.0967 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013650
Número CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8 II