Print…
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,6-Trimethylbenzoyl Chloride
A14407.09 A14407.18
A14407.09EA 85.1 EUR
A14407.09 A14407.18
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 938-18-1 Molecular Formula: C10H11ClO Formula Weight: 182.65 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 143-146°/60mm Beilstein Reference: 776108 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013650
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO
Peso Molecular: 182.65 g/mol
Ponto de ebulição: 143…146 °C (60 mmHg)
Densidade: 1.10
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013650
Número CAS: 938-18-1
EINECS: 213-339-6
UN: 3265
ADR: 8 II