2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-Bromo-2,4,6-triisopropylbenzene
A15692.14
A15692.22
A15692.36
A15692.14EA
102
EUR
A15692.14
A15692.22
A15692.36
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene 96%
2-Bromo-1,3,5-triisopropylbenzene
Purity: 96%
CAS No.: 21524-34-5
Molecular Formula: C15H23Br
Formula Weight: 283.25
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 125-126°/4mm
MDL No.: MFCD00051547
Fórmula:
C₁₅H₂₃Br Ponto de ebulição: 125…126 °C (4 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051547 Número CAS: 21524-34-5 |