Print…
4,4'-Di-tert-butilbifenil, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
193801-25G 193801-5G
SIAL193801-25GEA 283 EUR
SIAL193801-25G SIAL193801-5G
4,4'-Di-tert-butilbifenil, Sigma-Aldrich®
4,4'-Di-tert-butilbifenil
Fórmula: C₂₀H₂₆
Ponto de ebulição: 228 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127 °C
Densidade: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008834
Número CAS: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4