Print…
4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A18576.03 A18576.06 A18576.14
A18576.03EA 33.2 EUR
A18576.03 A18576.06 A18576.14
4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
4,4'-Dimethylbenzil
Purity: 98% CAS No.: 3457-48-5 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00008554
Fórmula: C₁₆H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 209…211 °C (7 mmHg)
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008554
Número CAS: 3457-48-5
EINECS: 222-388-2