4-Nitrobenzophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20405.06
B20405.14
B20405.06EA
21.1
EUR
B20405.06
B20405.14
4-Nitrobenzophenone ≥99%
4-Nitrobenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 1144-74-7
Molecular Formula: C13H9NO3
Formula Weight: 227.22
Melting Point: 136-138°
Beilstein Reference: 1912753
Fórmula:
C₁₃H₉NO₃ Ponto de Fusão: 136…138 °C Densidade: 1,406 g/cm³ (0 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007354 Número CAS: 1144-74-7 EINECS: 214-542-2 |