Print…
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cetona de Michler
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08125.0250 8.08125.1000
8.08125.0250EA 75.2 EUR
8.08125.0250 8.08125.1000
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona para síntese, Sigma-Aldrich®
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona
Fórmula: C₁₇H₂₀N₂O
Ponto de ebulição: 428 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 172 °C
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008312
Número CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265
Encomendar
Solubility 0.4 g/l (20 °C)
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 268.35 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 360 °C (1013 hPa)
Flash Point 220 °C
Ignition Point 480 °C