Print…
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11889.22 A11889.36
A11889.22EA 44.7 EUR
A11889.22 A11889.36
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona ≥98%
4,4’-Bis(dimetilamino)benzofenona
Purity: 98% CAS No.: 90-94-8 Molecular Formula: C17H20N2O Formula Weight: 268.36 Flash Point: 220°(428°F) Melting Point: 174-176° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 790733 Merck Reference: 14,6177 MDL No.: MFCD00008312
Fórmula: C₁₇H₂₀N₂O
Ponto de ebulição: >360 °C
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Ponto de Inflamação: 220 °C (428 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008312
Número CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6177