Print…
4-Methylbenzophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M29959-10G M29959-50G
SIALM29959-10GEA 37.5 EUR
SIALM29959-10G SIALM29959-50G
4-Methylbenzophenone, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 326 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Densidade: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008553
Número CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470