Print…
4-Methylbenzophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
126350500 126352500
ACRO126350500EA 57.4 EUR
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Methylbenzophenone 97%
4-Methylbenzophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 326 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Densidade: 0,9926 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 143 °C
Número MDL : MFCD00008553
Número CAS: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %