Print…
3-Methylbenzophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: m-Methylbenzophenone
A19568.09 A19568.18
A19568.09EA 44.8 EUR
A19568.09 A19568.18
3-Methylbenzophenone ≥99%
3-Methylbenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 643-65-2 Molecular Formula: C14H12O Formula Weight: 196.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5980 Boiling Point: 316° Beilstein Reference: 2045488 MDL No.: MFCD00008535
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 316 °C
Ponto de Fusão: 0…2 °C
Densidade: 1,093
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008535
Número CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7