Print…
1,3-Diisopropylbenzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
113263-100G 113263-500G
SIAL113263-100GEA 44 EUR
SIAL113263-100G SIAL113263-500G
1,3-Diisopropylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,3-Diisopropylbenzene
Fórmula: C₁₂H₁₈
Ponto de ebulição: 203 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008889
Número CAS: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9,III