Print…
2,6-Dimetiltiofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
306940-1G 306940-5G
SIAL306940-1GEA 45.1 EUR
SIAL306940-1G SIAL306940-5G
2,6-Dimetiltiofenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimetiltiofenol
Fórmula: C₈H₁₀S
Ponto de ebulição: 76 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00010021
Número CAS: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III