Print…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: BHQ
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
112976-1KG 112976-25G
SIAL112976-1KGEA 165 EUR
SIAL112976-1KG SIAL112976-25G
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 334 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 212 °C
Densidade: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008825
Número CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8