Print…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: BHQ
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
8.21762.0250EA 45.2 EUR
8.21762.0250 8.21762.1000 8.21762.9025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone para síntese, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 334 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 212 °C
Densidade: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008825
Número CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C