Print…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: BHQ
A14606.0B A14606.30
A14606.0BEA 104 EUR
A14606.0B A14606.30
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Purity: 98+% CAS No.: 88-58-4 Molecular Formula: C14H22O2 Formula Weight: 222.33 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 321° Beilstein Reference: 2049542 MDL No.: MFCD00008825
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 321 °C
Ponto de Fusão: 214…218 °C
Densidade: 1,070
Ponto de Inflamação: >200 °C (392 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008825
Número CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8