Print…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: BHQ
150840010 150840025
ACRO150840010EA 84.4 EUR
ACRO150840010 ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fórmula: C₁₄H₂₂O₂
Ponto de ebulição: 334 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 212…218 °C
Densidade: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 216 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008825
Número CAS: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
Encomendar
Appearance Light beige to pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 218 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)