Print…
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
B23417.03 B23417.06 B23417.14
B23417.03EA 32.9 EUR
B23417.03 B23417.06 B23417.14
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 626-18-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 154-159°/13mm MDL No.: MFCD00004649
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 154…159 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Densidade: 1,161 g/cm³ (18 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004649
Número CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2