Print…
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
188200020 188200100
ACRO188200020EA 34.2 EUR
ACRO188200020 ACRO188200100
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 154…159 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Densidade: 1,161 g/cm³ (18 °C)
Número MDL : MFCD00004649
Número CAS: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Encomendar
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %