Print…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41297.0001 8.41297.0010
8.41297.0001EA 76 EUR
8.41297.0001 8.41297.0010
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol para síntese, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 291
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Número MDL : MFCD00004626
Número CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Encomendar
Melting Point 62 - 64 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Synonyms 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Hill Formula C8H10O2