Print…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
B23008.03 B23008.06 B23008.14
B23008.03EA 48.7 EUR
B23008.03 B23008.06 B23008.14
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol ≥97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 612-14-6 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 59-64° Beilstein Reference: 508775
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 291
Ponto de Fusão: 59…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004626
Número CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9