Print…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
180410025 180410100
ACRO180410025EA 79.3 EUR
ACRO180410025 ACRO180410100
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 291 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…64 °C
Ponto de Inflamação: 145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004626
Número CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %