Print…
Timol 99,01-101,0 BP, NF, Analytical reagent, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Perigo
Sinônimos: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
MQ200
16254-100G 16254-500G
16254-100GEA 49.3 EUR
16254-100G 16254-500G
Timol 99,01-101,0 BP, NF, Analytical reagent, Sigma-Aldrich®
Timol
Thymol meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99 to 101%.
Fórmula: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Peso Molecular: 150.22 g/mol
Ponto de ebulição: 233
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Densidade: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 104
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002309
Número CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay 99 - 101%
Residue after evaporation ≤0.05%