Timol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 89-83-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
pH: 5-7
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1907135
Merck Reference: 14,9399
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002309
Fórmula:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Ponto de ebulição: 231…233 °C Ponto de Fusão: 49…52 °C Densidade: 0,970 Ponto de Inflamação: 102 °C (215 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002309 Número CAS: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 14,9399 |