Print…
Timol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
150331000 150335000 150330025
ACRO150331000EA 50.5 EUR
ACRO150331000 ACRO150335000 ACRO150330025
Timol 99%
Timol
Fórmula: 2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
Ponto de ebulição: 232 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Densidade: 0,96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002309
Número CAS: 89-83-8
EINECS: 201-944-8
UN: 2430
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09476
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b3268b34e160525798cab810087412f9b9a9db6&vid=7293cafb537e97291a403e856ca7fdb0223ba714&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.05 %