Print…
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
127809-5G 127809-100G 127809-25G
SIAL127809-5GEA 39 EUR
SIAL127809-5G SIAL127809-100G SIAL127809-25G
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 59
Densidade: 0.978 g/cm³ (72 °C)
Número MDL : MFCD00004664
Número CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1