Print…
4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
A15315.14 A15315.22 A15315.36
A15315.14EA 50 EUR
A15315.14 A15315.22 A15315.36
4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Methylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 589-18-4 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Melting Point: 57-61° Boiling Point: 217° MDL No.: MFCD00004664
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 217 °C
Ponto de Fusão: 57…61 °C
Densidade: 0.978
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004664
Número CAS: 589-18-4
EINECS: 209-639-1